Avancé
FDS
Certificats
Données du fabricant
0
0,00 €
Saisie de commande
Connexion
/
S'inscrire
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tampons
Tampons pH
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Imprimer
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
N° de catalogue APPC272170.1209
Certificats
Fournisseur:
PanReac AppliChem
pH buffer solutions
N° de catalogue APPC272170.1209
Fournisseur:
PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Certificats
Agrandir l'image
Retour en haut
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
Spécifications
Ajouter au panier.
Aller à :
Spécifications
Numéro CAS:
Prix
14,40 €
Connexion
Pour la disponibilité
Unité de mesure
1 * 250 mL
-
+
Ajouter au panier.
Options de famille de produits disponibles
Politique de retour
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Fiche technique
APPC272170.1209_TDS_EN
Spécifications
Spécifications
Cdt:
250 mL
Température de réference:
20 °C
Valeur pH:
7,00
Spécifications
Test kits, photometric, AccuVac®
#: 705-0150
Fournisseur: Hach
VWR®, Bouchons à vis
#: 215-5647
Fournisseur: VWR Collection