Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 250 mL
N° de catalogue APPC272168.1209
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Buffer solutions, pH 4,00
N° de catalogue APPC272168.1209
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
13,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Buffer solutions contain citric acid 1 H₂O (11,768 g); sodium hydroxide 50% (6 ml); hydrochlorid acid 35% (3,96 ml); preservative 1% (5 ml) and water (1 l).
  • pH (25 to 40 °C): 4,00 +0,01
  • pH (20 °C): 4,00 ±0,02
  • pH (15 °C): 4,00 +0,01
  • pH (10 °C): 4,00 +0,02
  • pH (5 °C): 4,00 +0,04
  • pH (0 °C): 4,00 +0,05
 : NIIST traceable.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Température de réference:
    20 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    4,00
Spécifications