SODIUM HYDROXIDE 0.2 MOL/L (0.2N) STANDA 1 * 1.000 mL
APPC182971.1211
Frequently Bought Together
, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
: VWR Chemicals
Phénétole ≥98%
: Thermo Fisher Scientific
Eau pour analyses
: Thermo Fisher Scientific
n-Pentane ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Césium chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), Qualité optique pour la spectroscopie
: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane, anhydre ≥99.7% stabilisé
: Thermo Fisher Scientific
Pyridine ≥99%
: Thermo Fisher Scientific
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals