IODINE 0.5 MOL/L (1N) VOLUMETRIC SOLUTIO 1 * 1.000 mL
N° de catalogue APPC182162.1611
Fournisseur: PanReac AppliChem
IODINE 0.5 MOL/L (1N) VOLUMETRIC SOLUTIO 1 * 1.000 mL
N° de catalogue APPC182162.1611
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals