Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, WITOPET-Multi
ME 50, 5 - 50, 1,0 µl, ≤ ±1,0 - ±3,0 %, ≤ ±0,5 - ±2,0 %
N° de catalogue WITG5.403.105
Fournisseur: witeg Labortechnik
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, WITOPET-Multi
N° de catalogue WITG5.403.105
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à :
Product Details & Documents
These multi-channel pipettes are designed for comfort over long term repetitive pipetting. 8 or 12 identical volumes for titration plates.
- Highest possible accuracy and precision
- Easy readable digital volume display
- Volume ranges colour coded on the push button
- Volumes steplessly adjustable
- Tip ejector can be blocked to avoid mis-application when using the instrument over large series
Livraison: Each pipette is individually tested and delivered with a test certificate.
Spécifications
- Volume:5 - 50
- Désignation:ME 50
- Seq:02
- Accroissement:1,0 µl
- Précision:≤ ±1,0 - ±3,0 %
- Imprécision:≤ ±0,5 - ±2,0 %
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.