Centrifugeuse réfrigérée sur pieds ROTIXA 500 RS, à compléter par rotor(s) et accessoires. Capacité maxi. 4x1000 ml, vitesse maxi. 4500 t/min (5252 g). LxLxP 973x650x815 mm, pods 219 kg. 1 * 1 Pce
HETT4950
Centrifugeuse réfrigérée sur pieds ROTIXA 500 RS, à compléter par rotor(s) et accessoires. Capacité maxi. 4x1000 ml, vitesse maxi. 4500 t/min (5252 g). LxLxP 973x650x815 mm, pods 219 kg. 1 * 1 Pce
HETT4950
Frequently Bought Together