Cleaning swabs
Swabs with precision pick tips, PP/mousse, 66 mm
N° de catalogue TEXWTX804
Fournisseur: Texwipe
Aller à :
Product Details & Documents
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
- Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
- Can pick up powders and dusts
- Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
Emballage: In a reclosable silicone-free bag.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Spécifications
- Désignation:Swabs with precision pick tips
- Longueur:66 mm
- Seq:02
- Tige/Tête:PP/mousse
- Cat. No.:TEXWTX804
- Longueur de la tige:51 mm
- Largeur de la tige:2,4 mm
- Longueur de la tête:15,5 mm
- Modèle:TX804
- Largeur de la tête:3,5 mm