Cleaning swabs
Compact swabs with rigid head, PP/mousse, 71 mm
N° de catalogue TEXWTX803
Fournisseur: Texwipe
Aller à :
Product Details & Documents
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
- Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
- Can pick up powders and dusts
- Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
: In a reclosable silicone-free bag.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Spécifications
- Désignation:Compact swabs with rigid head
- Longueur:71 mm
- Seq:01
- Tige/Tête:PP/mousse
- Cat. No.:TEXWTX803
- Longueur de la tige:59 mm
- Largeur de la tige:3 mm
- Longueur de la tête:12 mm
- Modèle:TX803
- Largeur de la tête:3,6 mm