Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle, not UN-approved, blanc, 2,0 L, 179 mm, 132 mm
N° de catalogue RIXIU-7S-1001-020K
Buckets, Round, PP
N° de catalogue RIXIU-7S-1001-020K
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle, not UN-approved, blanc, 2,0 L, 179 mm, 132 mm
Prix
488,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Spécifications
  • Capacité:
    2,0 L
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Bucket with plastic handle, not UN-approved
  • Hauteur:
    132 mm
  • Seq:
    04
  • Ø:
    179 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-025
    Couvercle à levier pour seau 2,5 L, PP, étanche
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-050
    Couvercle à levier, pour seau 5 L, PP, étanche
    Seaux de 5 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-100
    Couvercle à levier pour seau de 10 L, PP, étanche
    Seaux de 10 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 48 ST - 72,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7200-180
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 36 ST - 86,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-018
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 180 ST - 184,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-010
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST - 11,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-006
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 435 ST - 186,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-210
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 15 ST - 44,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-300
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 45,40 €