Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
N° de catalogue HACHLZW9500.99
Fournisseur:   Hach
Electrolyte solutions
N° de catalogue HACHLZW9500.99
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
29,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Spécifications