Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
20 kg
N° de catalogue 3718-10EU
Corrosif
Fournisseur:   Avantor
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
N° de catalogue 3718-10EU
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
20 kg
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Index Merck:14,08627
  • Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:323 °C
  • Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Assay:
    97.0 - 100.5 %
  • Carbonates:
    max. 2.0 %
  • Chlorides:
    max. 200 ppm
  • Heavy Metals:
    max. 20 ppm
  • Identification A:
    passes test
  • Identification B:
    passes test
  • Iron:
    max. 10 ppm
  • Sulphates:
    max. 200 ppm
  • Chloride:
    max. 0.050 %
  • Clarity and Color of Solution:
    passes test
  • Identification 1:
    passes test
  • Identification 2:
    passes test
  • Mercury:
    passes test
  • Potassium:
    passes test
  • Sodiumcarbonate:
    max. 2.0 %
  • Identification:
    passes test
  • Insoluble substances and organic matters:
    passes test
Spécifications
  • Cdt:
    20 kg
Spécifications