Rayonnages
4 solid shelves, on casters, Acier inoxydable 304, 1000×600×1900 mm
N° de catalogue 132-1058
Fournisseur:   Palbam
Rayonnages
N° de catalogue 132-1058
Fournisseur:  Palbam
Rayonnages
Rayonnages
4 solid shelves, on casters, Acier inoxydable 304, 1000×600×1900 mm
Prix
4 750,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rayonnages de haute qualité pour salle propre avec pieds réglables en hauteur, pour mise à niveau, sur patins ou sur roulettes en nylon blanc de 130 mm (5").
  • Options : étagères pleines ou perforées
  • Étagères amovibles ou réglables en hauteur tous les 200 mm (8")
  • 4 étagères par unité (étagères supplémentaires pouvant être commandées séparément)
Stainless steel 304, electropolished.
Spécifications
  • Désignation:
    4 solid shelves, on casters
  • Matière:
    Acier inoxydable 304
  • Seq:
    4
  • l×p×h:
    1000×600×1900 mm