Pièces de rechange diverses
Rotor PEEK, LPV, LC-2010, LC-2010 HT, SIL-20 A/C, SIL-20ACHT, SIL-20ACXR, SIL-HT, 228-36923-00, SHIM
N° de catalogue CTSACTS-11313
Fournisseur: SCIENCIX
Aller à :
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Equivalent to the corresponding OEM part.
Spécifications
- Désignation:Rotor PEEK, LPV
- Seq:39
- Fabricant d'équipement d'origine (FEO):SHIM
- FEO équivalent:228-36923-00
- Modèle:LC-2010, LC-2010 HT, SIL-20 A/C, SIL-20ACHT, SIL-20ACXR, SIL-HT