Rayonnages
Unité de 4 étagères pleines, sur patins, Acier inoxydable 304, 1000×600×1900 mm
N° de catalogue 132-1057
Fournisseur: Palbam
Aller à :
Product Details & Documents
Rayonnages de haute qualité pour salle propre avec pieds réglables en hauteur, pour mise à niveau, sur patins ou sur roulettes en nylon blanc de 130 mm (5").
- Options : étagères pleines ou perforées
- Étagères amovibles ou réglables en hauteur tous les 200 mm (8")
- 4 étagères par unité (étagères supplémentaires pouvant être commandées séparément)
Stainless steel 304, electropolished.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Unité de 4 étagères pleines, sur patins
- Matière:Acier inoxydable 304
- Seq:1
- l×p×h:1000×600×1900 mm