HYDROGEN PEROXIDE 30% (W/V) STABILIZED P 1 * 5 L
N° de catalogue APPC141076.1214
Fournisseur: PanReac AppliChem
HYDROGEN PEROXIDE 30% (W/V) STABILIZED P 1 * 5 L
N° de catalogue APPC141076.1214
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether diéthylique ≥99.7% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol Eurodenatured ≥99%, TechniSolv® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals