0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
SODIUM TARTRATE 2-HYDRATE STANDARD FOR V 1 * 100 g
APPC241719.1608
:
PanReac AppliChem
SODIUM TARTRATE 2-HYDRATE STANDARD FOR V 1 * 100 g
APPC241719.1608
:
PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
: VWR Chemicals
Solutions étalon de conductivité
: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
: Merck
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
: Merck
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
: Merck
Nitrate 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₃) Certipur®, Supelco®
: Merck
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals