Kits qScript™ One-Step qRT-PCR
Kits qScript™ One-Step qRT-PCR
Kit qRT PCR à une seule étape qScript™, avec ROX, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
Catalog # 733-1259
Supplier:   Quantabio
Kits qScript™ One-Step qRT-PCR
Catalog # 733-1259
Supplier:  Quantabio
CAS Number:  
Kits qScript™ One-Step qRT-PCR
Kits qScript™ One-Step qRT-PCR
Kit qRT PCR à une seule étape qScript™, avec ROX, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
CAS Number:  
Price
877,00 €
Log in for availability
1 * 200 Essai
Product Details & Documents
La synthèse de l'ADN complémentaire et l'amplification PCR sont réalisées dans le même tube sans l'ouvrir entre les procédures. Ces kits sont optimisés pour fournir une efficacité et une spécificité maximales de la RT-PCR, ce qui permet une co-amplification non biaisée de transcripts à faible nombre de copies en présence de gènes de référence à plus grand nombre de copies. Les kits qScript™ One-Step qRT-PCR offrent donc une meilleure sensibilité que les réactifs de qPCR disponibles sur le marché. Le qScript™ One-Step Master Mix optimise les activités de transcriptase inverse et des enzymes de PCR, tout en réduisant la formation de dimères d'amorce. L'ADN-polymérase AccuStart™ Taq fournit une spécificité élevée grâce à sa liaison aux anticorps monoclonaux pour un meilleur démarrage à chaud. Lorsqu'ils sont chauffés à 95 °C, les anticorps se dénaturent de manière irréversible et libèrent l'ADN polymérase Taq entièrement active et non modifiée. Les kits qScript™ One-Step qRT-PCR sont disponibles pour toutes les plates-formes d'instrument PCR en temps réel, y compris celles nécessitant une normalisation avec le colorant de référence ROX.
  • Plage dynamique étendue garantissant des données fiables
  • Hautement sensible pour la quantification d'ARN à faible nombre de copies
  • Amplification en duplex non biaisée pour des résultats plus précis
  • Protocole simple et rapide avec une variabilité inférieure
Documents
Specifications
Specifications
  • Compatibilité du cycleur:
    Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
  • Cdt:
    200 Assays
  • Désignation:
    Kit qRT PCR à une seule étape qScript™, avec ROX
  • Cat. No.:
    733-1259
  • One step:
    Oui
  • Application:
    Sonde RT-qPCR