Pipettes Pasteur
Pipettes Pasteur
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
N° de catalogue GREI702370_2400
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Pipettes Pasteur
N° de catalogue GREI702370_2400
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Pipettes Pasteur
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Prix
470,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.400 ST
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Spécifications
  • Emballage:
    400/inner pack, 2400/carton
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    6 ml
  • Désignation:
    Long
  • Longueur:
    230 mm
  • Seq:
    16
  • Volume goutte:
    48 µl