Bench protection papers
Filter paper, blanc, Sheets, folded, 420×520 mm, 0,16 mm
N° de catalogue PRATN042205PLIE
Fournisseur: PRAT DUMAS
Aller à :
Product Details & Documents
Ces rames de papier filtre sont disponibles en différents formats. Elles s'utilisent comme protection de paillasse et pour l'emballage de verreries.
- Feuilles à plat ou pliées
- Qualité alimentaire garantie
- Cellulose de bois et de coton
Grammage: 65 g/m²
Porosité: 7 - 10 µ
Weight: 65 g/m²
Thickness: 0,16 mm
Porosity: 7 - 10 µ
Spécifications
- Emballage:Sheets, folded
- Couleur:blanc
- Désignation:Filter paper
- L×l:420×520 mm
- Épaisseur:0,16 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



