Chaises Cleanroom Basic
Chaises Cleanroom Basic
Cleanroom Basic 2 chair with stop and go castors, in skai® ESD synthetic leather, black, with contact backrest, backrest height: 430 mm, 470 - 610 mm, Castors
N° de catalogue BIMO9140-2571-807
Fournisseur:   bimos
Chaises Cleanroom Basic
N° de catalogue BIMO9140-2571-807
Fournisseur:  bimos
Chaises Cleanroom Basic
Chaises Cleanroom Basic
Cleanroom Basic 2 chair with stop and go castors, in skai® ESD synthetic leather, black, with contact backrest, backrest height: 430 mm, 470 - 610 mm, Castors
Prix
573,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Afin de créer des salles « propres » ou « stériles », des mesures doivent être prises pour éviter la contamination des produits et des processus. Il s'agit là d'une exigence primordiale dans les secteurs de la microélectronique, de l'industrie pharmaceutique, de la production de microsystèmes, de l'optique, de l'ingénierie médicale et des soins de santé. C'est pourquoi Bimos a travaillé en collaboration avec les spécialistes de l'industrie et de la recherche afin de développer sa gamme novatrice de chaises pour salle propre pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
  • Les surfaces lisses et étanches de l'assise et du dossier évitent des effets de déformation, même en cas de débit constant de l'air dans le système de filtration et arrêtent l'accumulation de particules sur le siège
  • Le cuir synthétique, la garniture et le support de garniture sont liés en permanence grâce à une technologie spéciale garantissant qu'aucune particule ne peut être émise
  • Base en étoile à 5 branches aluminium poli résistant à l'abrasion
  • Le châssis de base en aluminium moulé est poli et les roulettes/patins sont adaptés aux sols durs
  • Les coques de l'assise et du dossier sont en plastique
  • Disponibles en 3 versions : dossier à contact, dossier à contact avec inclinaison du dossier et mécanisme asynchrone avec régulation en fonction du poids
Spécifications
  • Désignation:
    Cleanroom Basic 2 chair with stop and go castors, in skai® ESD synthetic leather, black, with contact backrest, backrest height: 430 mm
  • Hauteur:
    470 - 610 mm
  • Seq:
    01
  • Roulettes ou patins:
    Castors