Filter papers for breweries
Filter papers for breweries
41b, 240 mm
N° de catalogue BINZ146279
Fournisseur:   Ahlstrom
Filter papers for breweries
N° de catalogue BINZ146279
Fournisseur:  Ahlstrom
Filter papers for breweries
Filter papers for breweries
41b, 240 mm
Prix
45,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö offers filters for malt analysis and malt filtration according to MEBAK, ASBC and EBC standards.
Grade 41b: Medium fast filtering. Recommended for malt analysis.
Grade 15: Plain, for final attenuation of congress wort.
Grade 470: Plain kieselguhr paper used for fine turbidity.
Documents
Spécifications
  • N°:
    41b
  • Seq:
    16
  • Taille:
    240 mm
  • Cat. No.:
    BINZ146279
  • Poids:
    75 g/m²
  • Vitesse de filtration:
    22 s/10 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.