Double noix de serrage
With nickel plated brass screws, Zinc matricé nickelé, 16,0 mm
N° de catalogue USBE2203
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Pour support de montage.
- Montage et démontage rapides et aisés
- Robuste, durable
- Grand choix de matériaux différents pour de nombreuses applications
Spécifications
- Désignation:With nickel plated brass screws
- Matière:Zinc matricé nickelé
- Seq:6
- Pour tige Ø:16,0 mm