Lames de microscope
Lames simples à bords bruts, 76×52 mm
N° de catalogue MARI1100020
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Lames de microscope en verre sodocalcique pré-nettoyées avec une zone de marquage dépolie soyeuse de 20 mm, sur les deux côtés.
Certifications: IVD directive 98/79/EC.
Spécifications
- Désignation:Lames simples à bords bruts
- L×l:76×52 mm