Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap, with label, sterile, individually wrapped, jaune, 100/pack, PP
N° de catalogue SARS75.9922.721
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:44 mm
- Emballage:100/pack
- Type:HDPE cap, with label, sterile, individually wrapped
- Capacité:70 ml
- Hauteur:55 mm
- Matière:PP
- Seq:01
- Couleur bouchon:jaune