Bains à sec numériques
Bains à sec numériques
Bain à sec 3, 3, 330 W, RT*...120 °C, ±0,2 °C, 151×380×73 mm, 1,6 kg
Catalog # 460-0261
Bains à sec numériques
Catalog # 460-0261
Supplier:  
Bains à sec numériques
Bains à sec numériques
Bain à sec 3, 3, 330 W, RT*...120 °C, ±0,2 °C, 151×380×73 mm, 1,6 kg
Discontinued
Product Details & Documents
Les bains à sec numériques, qui accueillent entre un et quatre blocs d'aluminium, assurent un contrôle précis de la température dans les petits récipients. La sonde de température PT1000 permet un contrôle de la température directement dans le récipient contenant l'échantillon. Elle est utilisée avec les tubes PCR, les barrettes PCR, les tubes Greiner, les microplaques et les cuvettes. Les bains à sec sont parfaits pour la détermination des points de fusion et d'ébullition, les réactions enzymatiques, l'incubation et l'activation de cultures, les tests immunologiques, la dénaturation d'ADN, les tests de milieux de culture, les tests de coagulation, les déterminations des taux sang-urée-azote et les hybridations in situ.
  • Température à réglage progressif, de la température ambiante jusqu'à 120 °C
  • Minuterie : compte à rebours réglable de 1 min à 99 h 59 min
  • Compteur : affiche le délai de chauffage
  • Très polyvalent avec un grand nombre de blocs d'alliage d'aluminium
  • Circuit de sécurité fixe et affichage de code d'erreur
  • Signal sonore à la fin du test
Delivery information: fourni avec sonde de température PT1000, mais sans blocs de chauffage (à commander séparément).
Caution: * RT = température ambiante
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    330 W
  • Nombre de blocs:
    3
  • Plage de température:
    RT*...120 °C
  • Poids:
    1,6 kg
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    151×380×73 mm
  • Précision de temp.:
    ±0,2 °C
  • Type:
    Bain à sec 3
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1009
    Bloc unique, 20 trous de Ø 11,5 mm
    Eppendorf Tubes®, 1,5 ml
    36,9 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Type
    Plage de mesure
    Availability
    Price
  • 460-1041
    Sonde de température PT1000,90 enduite
    PT 1000.90
    −10...+260 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 486,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1036
    Bloc unique, 80 trous de Ø 6,4 mm
    10 barrettes de 8 tubes pour PCR 0,2 ml
    15,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1008
    Bloc unique, 30 trous de Ø 7,9 mm
    PCR tubes, 0,5 ml
    27,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1025
    Bloc unique, 4 trous de Ø 35 mm
    Tubes à fond rond 35 mm
    47,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1022
    Bloc unique, 12 trous de Ø 17,5 mm
    Tubes à fond rond 15-16 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1038
    Bloc double
    1 microplaque 96 x 0,2 ml (1)
    15,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 338,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1018
    Bloc unique, 30 trous de Ø 8,3 mm
    Tubes à fond rond 6 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1032
    Bloc unique, 8 trous de Ø 23,8 mm
    Vials, 23 mm
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1020
    Bloc unique, 16 trous de Ø 13,9 mm
    Tubes à fond rond 12-13 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 442-2041
    Tige de statif en acier inoxydable, longueur 450 mm, Ø 10 mm, pour agitateurs avec filetage M10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 88,50 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1029
    Bloc unique, 12 trous de Ø 17,8 mm
    Vials, 17 mm
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1014
    Bloc unique, 5 trous de Ø 29 mm
    Tubes coniques 50 ml
    47,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1040
    Bloc double
    1 microplaque standard 96 ou 384 puits (1)
    13,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 214,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1016
    Bloc unique mixte : 4/3/2 trous de Ø 1,5/15/50 ml
    Tubes à centrifuger 1,5 ml/15 ml/50 ml
    39,1/44,5/47,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1028
    Bloc unique, 20 trous de Ø 15,8 mm
    Vials, 15 mm
    35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1034
    Bloc unique, 6 trous de Ø 28,8 mm
    Vials, 28 mm
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1033
    Bloc unique, 8 trous de Ø 25,8 mm
    Vials, 25 mm
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1021
    Bloc unique, 20 trous de Ø 13,9 mm
    Tubes à fond rond 12-13 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1019
    Bloc unique, 24 trous de Ø 10,7 mm
    Tubes à fond rond 10 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1012
    Bloc unique, 20 trous de Ø 10,9 mm
    Tubes Corning 2,0 ml
    38,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1011
    Bloc unique, 20 trous de Ø 11,5 mm
    VWR/Eppendorf Tubes®, 2,0 ml
    38,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1039
    Bloc unique, 2×6 cuves de Ø 12,5 mm
    Cuves
    25,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1023
    Bloc unique, 8 trous de Ø 21 mm
    Tubes à fond rond 20 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 442-2043
    Pince à tête bombée
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 42,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1026
    Bloc unique, 12 trous de Ø 19,1 mm
    Tubes à fond rond 17-18 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1017
    Bloc unique mixte : 6/10/5 trous de Ø 0,5/1,5/2 ml
    Microtubes 0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml
    27,6/39,1/38,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1030
    Bloc unique, 12 trous de Ø 19,7 mm
    Vials, 19 mm
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1027
    Bloc unique, 20 trous de Ø 12,7 mm
    Vials, 12 mm
    30 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1013
    Bloc unique, 12 trous de Ø 17,1 mm
    Tubes coniques 15 ml
    44,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1024
    Bloc unique, 6 trous de Ø 26,2 mm
    Tubes à fond rond 25 mm
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1037
    Bloc unique, 64 trous de Ø 6,4 mm
    PCR tubes (64)
    20,2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 431-2888
    Bras de fixation du thermocontact ETS-D5 ou VT-5 sur la tige de statif
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 39,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1031
    Bloc unique, 9 trous de Ø 21,7 mm
    Vials, 21 mm
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1015
    Bloc unique mixte : 6/5/3 trous de Ø 6/12/13/25 mm
    Tubes à essai 6 ml/12-13 ml/25 ml
    48,4/48,4/48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1010
    Bloc unique, 20 trous de Ø 11,1 mm
    Microtubes 1,5 ml
    39,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Profondeur
    Availability
    Price
  • 460-1035
    Bloc unique, 15 trous de Ø 16,4 mm
    Vials, 16 mm
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Type
    Plage de mesure
    Availability
    Price
  • 442-0584
    Stainless steel temperature sensor, DIN 45322
    PT 1000.60
    −20...+350 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 169,00 €