Septa caps
Septa caps
Open top septum cap, bonded 1,14 mm, PTFE-lined silicon septa, 53-400
N° de catalogue EPSCS297-5300
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   EP SCIENTIFIC
Septa caps
N° de catalogue EPSCS297-5300
Fournisseur:  EP SCIENTIFIC
   Low Manufacturing Impact
Septa caps
Septa caps
Open top septum cap, bonded 1,14 mm, PTFE-lined silicon septa, 53-400
Prix
195,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 24 ST
Product Details & Documents
PP, white.
Septa caps fit VOA vials, bottles and jars. The septum is permanently bonded to the cap and processed to meet EPA performance based specifications for volatile organic analysis.
Spécifications
  • Filetage:
    53-400
  • Désignation:
    Open top septum cap, bonded 1,14 mm, PTFE-lined silicon septa
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    EPSCS297-5300
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Pour
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • EPSC288-0022
    Silicone, PTFE-lined
    Tubes 24-214 d'analyse des COV
    24 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 24 ST - 55,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Pour
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • EPSC288-7222
    Silicone, PTFE-lined
    Tubes 24-214 d'analyse des COV
    24 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 72 ST - 134,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Pour
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • EPSC288-0022BP
    Silicone, PTFE-lined
    Tubes 24-214 d'analyse des COV
    24 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 2 060,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Pour
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • EPSCS24-400-S2
    Silicone, PTFE-lined
    Tubes 24-214 d'analyse des COV
    24 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 144 ST - 244,00 €