Disposable filters, Optimizer®
Disposable filters, Optimizer®
D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm, 0,1 µm, 1800 cm²
N° de catalogue ENTECWAV0S1S3
Fournisseur:   ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
N° de catalogue ENTECWAV0S1S3
Fournisseur:  ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm, 0,1 µm, 1800 cm²
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Spécifications
  • Surface de filtration:
    1800 cm²
  • Taille de pore:
    0,1 µm
  • Type:
    D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
  • Seq:
    11
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.