Disposable filters, Optimizer®
DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm, 0,01 µm, 2500 cm²
N° de catalogue ENTECWNT3L0F1
Fournisseur: ENTEGRIS
Aller à :
Product Details & Documents
Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Spécifications
- Surface de filtration:2500 cm²
- Taille de pore:0,01 µm
- Type:DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm
- Seq:14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.