Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
N° de catalogue MARI3700406
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Spécifications
- Ø ext.:6 mm
- Épaisseur de paroi:0,7 mm
- Capacité:0,75 ml
- Longueur:50 mm