Hydromètres de précision API
S552 HL-14, 9…21 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
N° de catalogue SCNL3122037S
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à :
Product Details & Documents
API Hydromètres de précision avec thermomètre à liquide bleu intégré.
Reference temperature: 15,5 °C
Limite d'erreur: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Ordering information: Un certificat d'usine ou d'étalonnage DAkkS est disponible (sur demande).
Packaging: Chaque item est emballé dans une pochette carrée en plastique.
Spécifications
- Plage de température:−18…+66 °C
- Longueur:380 mm
- Seq:02
- Division:0,1 °API
- Modèle:S552 HL-14
- Plage de mesure:9…21 °API