Hydromètres de précision, ASTM E100
Hydromètres de précision, ASTM E100
127 H-62, 1,100 - 1,150 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
N° de catalogue SCNL3222013
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
N° de catalogue SCNL3222013
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
Hydromètres de précision, ASTM E100
127 H-62, 1,100 - 1,150 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Prix
32,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
  • Température de référence: 60/60 ° F
  • Portée de mesure: 0,05 sp / gr
Informations de commande: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
Emballage: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    10
  • Division:
    0,001 sp/gr
  • Modèle:
    127 H-62
  • Plage de mesure:
    1,100 - 1,150 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222013
  • Température de référence:
    15,5 °C