Hydromètres de précision, ASTM E100
138 H-62, 1,650 - 1,700 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Catalogus # SCNL3222024
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
- Température de référence: 60/60 ° F
- Portée de mesure: 0,05 sp / gr
Bestelinformatie: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Longueur:260 mm
- Seq:21
- Division:0,001 sp/gr
- Modèle:138 H-62
- Plage de mesure:1,650 - 1,700 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222024
- Température de référence:15,5 °C