Hydromètres de précision, ASTM E100
125 H-62, 1,000 - 1,050 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
N° de catalogue SCNL3222011
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à :
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
- Température de référence: 60/60 ° F
- Portée de mesure: 0,05 sp / gr
Informations de commande: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
Emballage: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
- Longueur:260 mm
- Seq:08
- Division:0,001 sp/gr
- Modèle:125 H-62
- Plage de mesure:1,000 - 1,050 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222011
- Température de référence:15,5 °C