Density hydrometers
Density hydrometers
S500 HL-14, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C, 380 mm
N° de catalogue SCNL3222111S
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Density hydrometers
N° de catalogue SCNL3222111S
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Density hydrometers
Density hydrometers
S500 HL-14, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C, 380 mm
Prix
89,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
  • Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certifications: ASTM E2995-14.
Informations de commande: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Emballage: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Plage de température:
    −20...+65 °C
  • Longueur:
    380 mm
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,0005 g/ml
  • Modèle:
    S500 HL-14
  • Plage de mesure:
    0,600 - 0,650 g/ml
  • Cat. No.:
    SCNL3222111S
  • Température de référence:
    15 °C