Objectives for PSM-1000 microscopes
Objectives for PSM-1000 microscopes
Objectif apochromatique Plan ELWD 10×/0,28 (WD=33,5 mm), 10×/0,28
N° de catalogue MOTI1101001700032
Fournisseur:   MOTIC
Objectives for PSM-1000 microscopes
N° de catalogue MOTI1101001700032
Fournisseur:  MOTIC
Objectives for PSM-1000 microscopes
Objectif apochromatique Plan ELWD 10×/0,28 (WD=33,5 mm), 10×/0,28
Prix
684,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    10×/0,28
  • Désignation:
    Objectif apochromatique Plan ELWD 10×/0,28 (WD=33,5 mm)
  • Seq:
    106