Objectives for PSM-1000 microscopes
Objectives for PSM-1000 microscopes
Objectif achromatique Plan ELWD 5×/0,14 (WD=34 mm), 5×/0,14
N° de catalogue MOTI1101001700072
Fournisseur:   MOTIC
Objectives for PSM-1000 microscopes
N° de catalogue MOTI1101001700072
Fournisseur:  MOTIC
Objectives for PSM-1000 microscopes
Objectif achromatique Plan ELWD 5×/0,14 (WD=34 mm), 5×/0,14
Prix
608,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    5×/0,14
  • Désignation:
    Objectif achromatique Plan ELWD 5×/0,14 (WD=34 mm)
  • Seq:
    104