Microtubes à centrifuger
Microtubes à centrifuger
0,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, 50/bag, 300/inner box, 1200/case
N° de catalogue SARS72.704.700
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Microtubes à centrifuger
N° de catalogue SARS72.704.700
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes à centrifuger
Microtubes à centrifuger
0,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, 50/bag, 300/inner box, 1200/case
Prix
150,46 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.200 ST
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Wide hinge for easy and precise closure
  • Large writing space on frosted, flat lid
  • DNA free, DNase/RNase free
  • PCR inhibitor free
The low protein and DNA binding graduated micro tubes with SafeSeal locking cap minimises the sample loss.
Spécifications
  • Emballage:
    50/bag, 300/inner box, 1200/case
  • Type:
    avec couvercle à charnière
  • Version:
    graduée, fond conique
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Seq:
    01