Microtubes à centrifuger
0,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, 50/bag, 300/inner box, 1200/case
N° de catalogue SARS72.704.700
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Wide hinge for easy and precise closure
- Large writing space on frosted, flat lid
- DNA free, DNase/RNase free
- PCR inhibitor free
The low protein and DNA binding graduated micro tubes with SafeSeal locking cap minimises the sample loss.
Spécifications
- Emballage:50/bag, 300/inner box, 1200/case
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:graduée, fond conique
- Capacité:0,5 ml
- Couleur:incolore
- Seq:01