Capillary tubes
Sealed both ends, 100 mm, 1,8/2,0 mm
N° de catalogue 621-0050
Fournisseur: MURRAY S
Aller à :
Product Details & Documents
Soda glass.
- For melting point determinations
Spécifications
- Ø ext.:1,8/2,0 mm
- Désignation:Sealed both ends
- Longueur:100 mm