Sondes
Sondes
Sonde interne de rechange pour EBI 300 TH, TPH 400, TPH 300 (NTC, capacitive), –30… +70 °C; 0 - 100 % RH, RH: ±3% between 10 - 90% (at +25 °C); ±5 % for the remaining measuring range
T: ±0,5 °C (+20… +40 °C); ±1 °C for the remaining measuring range
N° de catalogue 620-2262
Fournisseur:   EBRO
Sondes
N° de catalogue 620-2262
Fournisseur:  EBRO
Sondes
Sondes
Sonde interne de rechange pour EBI 300 TH, TPH 400, TPH 300 (NTC, capacitive), –30… +70 °C; 0 - 100 % RH, RH: ±3% between 10 - 90% (at +25 °C); ±5 % for the remaining measuring range
T: ±0,5 °C (+20… +40 °C); ±1 °C for the remaining measuring range
Prix
105,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    –30… +70 °C; 0 - 100 % RH
  • Désignation:
    Sonde interne de rechange pour EBI 300 TH, TPH 400
  • Précision:
    RH: ±3% between 10 - 90% (at +25 °C); ±5 % for the remaining measuring range
    T: ±0,5 °C (+20… +40 °C); ±1 °C for the remaining measuring range
  • Type:
    TPH 300 (NTC, capacitive)