Écouvillons, Microdenier
Écouvillons, Microdenier
Écouvillon Microdenier, tête courte et petite, 71 mm
N° de catalogue 115-1897
Fournisseur:   Texwipe
Écouvillons, Microdenier
N° de catalogue 115-1897
Fournisseur:  Texwipe
Écouvillons, Microdenier
Écouvillons, Microdenier
Écouvillon Microdenier, tête courte et petite, 71 mm
Prix
114,89 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Cette série d'écouvillons Microdenier est fabriquée à partir des matériaux Microdenier les plus propres, 100% polyester, sans nylon. La thermoliaison complète élimine la contamination par l'adhésif.
  • Lot coded for traceability and quality control
  • 100% virgin polypropylene handle
Lavés en salle propres, ils présentent un très faible niveau de particules, de résidus non volatiles et d'ions, ils sont conçus pour fournir une meilleure capacité d'absorption et un séchage rapide. Nettoyage sans trace sur les surfaces sensibles aux rayures et compatibilité avec les nettoyants et désinfectants à base de chlorure d'ammonium quaternaire. Fabriqués en salle propre pour répondre à des tolérances strictes et uniformes à l'aide de procédés haute précision automatisés.
Emballage: In eight reclosable silicone-free bags per case.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Spécifications
  • Désignation:
    Écouvillon Microdenier, tête courte et petite
  • Longueur:
    71 mm
  • Seq:
    1
  • Cat. No.:
    115-1897
  • Longueur de la tige:
    60 mm
  • Largeur de la tige:
    2,2 mm
  • Forme de tête:
    Tête courte et petite
  • Longueur de la tête:
    11 mm
  • Largeur de la tête:
    3,2 mm