Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sondes

Sondes

External replacement probe for EBI 310TX- P4, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m metal wrapped cable, 100...400 °C, —
N° de catalogue 620-2765
Fournisseur:   EBRO
Sondes
N° de catalogue 620-2765
Fournisseur:  EBRO
Sondes
Sondes

External replacement probe for EBI 310TX- P4, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m metal wrapped cable, 100...400 °C, —

Prix
371,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.

Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Spécifications
  • Plage de mesure:
    100...400 °C
  • Désignation:
    External replacement probe for EBI 310TX- P4, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m metal wrapped cable
  • Seq:
    08
  • Précision: