Sondes
Sondes
Replacement adapter for EBI 310 TX, type TPX 310, –, —
Catalog # 620-2761
Supplier:   EBRO
Sondes
Catalog # 620-2761
Supplier:  EBRO
Sondes
Sondes
Replacement adapter for EBI 310 TX, type TPX 310, –, —
Price
174,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Plage de mesure:
  • Désignation:
    Replacement adapter for EBI 310 TX, type TPX 310
  • Seq:
    14
  • Précision: