VWR®, Boîtes de Petri, PS
Boîtes de Petri, Avec 3 évents, 90 mm, 16 mm, Beta irradié, 20/pochette
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
PS. Ces boîtes pour applications en microbiologie sont fabriquées dans des conditions d'asepsie strictes, avec une production et un conditionnement en ligne (ISO 6).
- Empilage stable
- Fond plat, aucune déformation jusqu'à 55 °C
- Excellente qualité optique: Transparence totale
- Compatibles avec les automates de distribution
- Disponible en 55, 65, 90 et 140 mm de diamètre
Les boîtes stériles sont fournies avec une preuve de stérilité et un numéro de lot affiché sur la boîte. Des sacs à double paroi pour salle blanche sont disponibles.
Certificates on request.
Certifications: Certificats disponibles sur simple demande.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotCoC Petri Dishes CoC Petri dishes, PS CoC_VWRA689633-010101_010524 coc_VWRA689633-010101_020524 CoC_VWRA689633-010101_031523
Plus
CoC VWR Petri Dishes, PS.pdf CoC VWR Petri Dishes.pdf
Déclaration de conformité
VWR® for ovens and incubators
Documentation produit
Spécifications
- Ø:90 mm
- Emballage:20/pochette
- Stérilité:Beta irradié
- Version:Avec 3 évents
- Désignation:Boîtes de Petri
- Hauteur:16 mm
- Seq:021