Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
Metalised label printer tape, B-565, B30C-2250-565-SL, Polyester, Permanent, acrylique, Thermal transfer, argenté, BBP31, 57 mm×30,4 m, 1 roll/box
N° de catalogue BRDY117921
Fournisseur:   Brady
Labels for BBP3x, type B-565
N° de catalogue BRDY117921
Fournisseur:  Brady
Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
Metalised label printer tape, B-565, B30C-2250-565-SL, Polyester, Permanent, acrylique, Thermal transfer, argenté, BBP31, 57 mm×30,4 m, 1 roll/box
Prix
380,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These metallised polyester tapes are used for secure identification. Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
Spécifications
  • Imprimeur:
    BBP31
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Type:
    B-565
  • Couleur:
    argenté
  • Désignation:
    Metalised label printer tape
  • Dimensions:
    57 mm×30,4 m
  • Matière:
    Polyester
  • Seq:
    02
  • Modèle:
    B30C-2250-565-SL
  • Emballage:
    1 roll/box
  • Adhésif:
    Permanent, acrylique