Inserts à couvercles colorés
bleu
N° de catalogue 525-0687
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PP.
- Pour une identification rapide
- Pour microtubes 211-3201 à 211-3205 et 211-3211 à 211-3215
- Applications: –196...+121 °C
Spécifications
- Couleur:bleu
- Seq:01