Inserts à couvercles colorés
Inserts à couvercles colorés
blanc
N° de catalogue 525-0690
Fournisseur:   Brand
Inserts à couvercles colorés
N° de catalogue 525-0690
Fournisseur:  Brand
Inserts à couvercles colorés
Inserts à couvercles colorés
blanc
Prix
21,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP.
  • Pour une identification rapide
  • Pour microtubes 211-3201 à 211-3205 et 211-3211 à 211-3215
  • Applications: –196...+121 °C
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    04