3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi
500 mL
N° de catalogue J63202.AP
Inflammable
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi
N° de catalogue J63202.AP
Numéro CAS:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi
500 mL
Numéro CAS:  54827-17-7
Prix
329,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result.
Synonymes:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • Numéro CAS:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Poids moléculaire:240.35 g/mol
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL