Filtres à membrane, type 113
113, 0,65 µm, 47 mm, +
N° de catalogue SART11305-47-ACN
Fournisseur: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Documents
Spécifications
- Ø:47 mm
- Taille de pore:0,65 µm
- Stérile:+
- Type:113
- Seq:23
- Cat. No.:SART11305-47-ACN
- Épaisseur:130 µm
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:130 ml/min/cm² (1 bar)