Filtres à membrane, type 113
113, 3,00 µm, 90 mm, -
N° de catalogue SART11302-90-G
Fournisseur: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Specifications
- Ø:90 mm
- Taille de pore:3,00 µm
- Stérile:-
- Type:113
- Seq:57
- Cat. No.:SART11302-90-G
- Épaisseur:130 µm
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:430 ml/min/cm² (1 bar)