Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Polyethylene pail, screw top, 12 kg
Catalogus # 3718-37
Corrosief
Leverancier:   Avantor
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Catalogus # 3718-37
Leverancier:  Avantor
CAS-nummer:  1310-73-2
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Polyethylene pail, screw top, 12 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
520,42 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck index:14,08627
  • Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:323 °C
  • Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Assay:
    97.0 - 100.5 %
  • Carbonates:
    max. 2.0 %
  • Chlorides:
    max. 200 ppm
  • Heavy Metals:
    max. 20 ppm
  • Identification A:
    passes test
  • Identification B:
    passes test
  • Iron:
    max. 10 ppm
  • Sulphates:
    max. 200 ppm
  • Chloride:
    max. 0.050 %
  • Clarity and Color of Solution:
    passes test
  • Identification 1:
    passes test
  • Identification 2:
    passes test
  • Mercury:
    passes test
  • Potassium:
    passes test
  • Sodiumcarbonate:
    max. 2.0 %
  • Identification:
    passes test
  • Insoluble substances and organic matters:
    passes test
Specificaties
  • Cdt:
    12 kg
  • Info cdt:
    Polyethylene pail, screw top
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.